Documentos Principais
762520
Sigma-Aldrich
6-Bromo-7-methylindole-3-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
6-Bromo-3-formyl-7-methylindole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8BrNO
Peso molecular:
238.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
240-245 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(Br)ccc2c(C=O)c[nH]c12
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-6-9(11)3-2-8-7(5-13)4-12-10(6)8/h2-5,12H,1H3
chave InChI
KLIIKDOYUDQXDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)