Documentos Principais
762113
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9F3O
Número CAS:
Peso molecular:
166.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.400
densidade
1.212 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H9F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h5H,1-4H2
chave InChI
YHADNJOEQWBXAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
78.88 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)