Documentos Principais
762091
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
3-Amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N2O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
228.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
201-205 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1sc(SC)c(C#N)c1N
InChI
1S/C8H8N2O2S2/c1-12-7(11)6-5(10)4(3-9)8(13-2)14-6/h10H2,1-2H3
chave InChI
VBXBCNWDAJLZOC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)