Documentos Principais
761850
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
97%
Sinônimo(s):
6-Methyl-4-pyrimidinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
110.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
145-150 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-2-5(8)7-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,6,7,8)
chave InChI
LHRIUKSRPHFASO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)