760862
Poly(ethylene glycol), 8 hydroxyl dendron, generation 2
average Mn 6,700
Sinônimo(s):
Bis-MPA poly(ethylene glycol), Bis[2,2-bis(hydroxymethyl)propanoic acid] PEG, Dendron functionalized PEG, generation 2, PFD-G2-PEG6k-OH
About This Item
peso molecular
PEG average Mn 6,000 (n~130; esterified with 8 hydroxyl groups)
average Mn 6,700
Características
generation 2
pf
48-53 °C
grupo funcional
hydroxyl
Descrição geral
Aplicação
2. Surface modified for targeting, imaging and drug delivery
3. Antibody-dendrimer conjugate
4. Anti viral drugs
5. Tissue repair scaffolds
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
for 2D and 3D Cell Culture