Documentos Principais
76029
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10F3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
233.19
Beilstein:
5048167
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)