Documentos Principais
760056
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzylsulfonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
(3,5-Difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5ClF2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
226.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
61-65 °C
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(F)cc(CS(Cl)(=O)=O)c1
InChI
1S/C7H5ClF2O2S/c8-13(11,12)4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3H,4H2
chave InChI
VJJZLXRMDXUBPP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)