Documentos Principais
759899
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3ClN4
Peso molecular:
154.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
195-205 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cn2cnnc2cn1
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-4-2-10-3-8-9-5(10)1-7-4/h1-3H
chave InChI
AEYXOXKPWJKVTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)