Documentos Principais
759147
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3-amine-15N hydrochloride
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Methylamine hydrochloride-(methyl-13C,d3),15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CD3H215N · HCl
Peso molecular:
72.52
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
pf
231-233 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[15NH2]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1D3,2+1;
chave InChI
NQMRYBIKMRVZLB-SZRYOQPCSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)