Documentos Principais
75850
Sigma-Aldrich
α-Oxo-2-furanacetamide
technical, ≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
(2-Furyl)glyoxylamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
139.11
Beilstein:
5861647
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥97.0% (T)
pf
99-101 °C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C(=O)c1ccco1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)