Documentos Principais
758264
Sigma-Aldrich
4,5-Diaminophthalonitrile
95%
Sinônimo(s):
1,2-Diamino-4,5-dicyanobenzene, 1,2-Diaminobenzene-4,5-dicarbonitrile, 4,5-Diaminobenzene-1,2-dicarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N4
Número CAS:
Peso molecular:
158.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
270-276 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(C#N)c(cc1N)C#N
InChI
1S/C8H6N4/c9-3-5-1-7(11)8(12)2-6(5)4-10/h1-2H,11-12H2
chave InChI
PCKAZQYWUDIFQM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)