Documentos Principais
757519
Sigma-Aldrich
3-Chloro-D-alanine methyl ester hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
β-Chloro-D-alanine methyl ester hydrochloride, (S)-Methyl 2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride, (S)-Methyl 2-amino-3-chloropropionate hydrochloride, 3-Chloro-D-Ala-OMe hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8ClNO2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
174.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +4.5°, c = 0.5% in DMSO
pf
143-148 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
chloro
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)[C@H](N)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1
chave InChI
POPBCSXDEXRDSX-AENDTGMFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Damjan Makuc et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(7) (2020-04-11)
d-cycloserine is a broad-spectrum antibiotic that is currently being used as a secondary choice in the treatment of tuberculosis. In recent years, it has become more popular, due to its effect on the nervous system. In this current study, we