Documentos Principais
757063
Sigma-Aldrich
(2R,3S)-Dimethyl oxirane-2,3-dicarboxylate
97%
Sinônimo(s):
Dimethyl cis-2,3-epoxysuccinate, Dimethyl cis-oxirane-2,3-dicarboxylate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 408,00
R$ 408,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 408,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O5
Número CAS:
Peso molecular:
160.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 408,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.440
densidade
1.269 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H]1O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O5/c1-9-5(7)3-4(11-3)6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
chave InChI
KAGHUYFLGPUYKE-ZXZARUISSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)