Documentos Principais
756563
Sigma-Aldrich
Sodium yttrium fluoride, ytterbium and thulium doped
99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Blue up-conversion phosphor, Sodium thulium ytterbium yttrium fluoride, Ytterbium and thulium doped sodium yttrium fluoride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
NaY0.77Yb0.20Tm0.03F4
Peso molecular:
207.12
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
99% trace metals basis
Formulário
powder
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kramer, K.M.; et al.
Chemistry of Materials, 16, 1244-1244 (2004)
Yang, X.; et al.
J. Mater. Sci., 42, 7042-7042 (2007)