Documentos Principais
756547
Sigma-Aldrich
Strontium silicate aluminate, europium and dysprosium doped
97% trace metals basis
Sinônimo(s):
Europium and dysprosium doped strontium aluminum silicon oxide, Long persistent blue phosphor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
Peso molecular:
582.04
Código UNSPSC:
12352300
descrição
long persistent blue phosphor
Ensaio
97% trace metals basis
forma
powder
composição
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
tamanho de partícula
-300 mesh
pf
>1200 °C (lit.)
fluorescência
λem Blue (UV excitation source)
Descrição geral
Long persistent blue phosphor
Outras notas
Persist Time (min): 3500 ± 5%
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Qiu, Z.; Zhou, Y.; Lu, M.; Zhang, A.; Ma, Q.
Solid State Sciences, 10, 629-629 (2008)
Mishra, S.B.; et al.
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 115, 579-579 (2010)