Documentos Principais
755893
Sigma-Aldrich
D-Glucose-5,6-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C4H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
150-152 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2][13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-KMCBXZDSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)