Documentos Principais
755540
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,2-dibromodiethylphosphonoacetate
97%
Sinônimo(s):
2,2-Dibromo-2-(diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15Br2O5P
Número CAS:
Peso molecular:
381.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.493
densidade
1.636 at 25 °C
grupo funcional
bromo
ester
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(Br)(Br)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Br2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
XKZDOIGWQFLTMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Coupling partner in Suzuki-Miyuara C-C bond formations
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)