Documentos Principais
755532
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde-d8
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Butanal
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2CD2CDO
Peso molecular:
80.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
p.e.
75 °C (lit.)
pf
-96 °C (lit.)
densidade
0.887 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D
chave InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-RIZALVEQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)