Documentos Principais
755311
Sigma-Aldrich
Methyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6Cl2N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
253.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
50-55 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1c(Cl)nc(SC)nc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2N2O2S/c1-13-6(12)3-4(8)10-7(14-2)11-5(3)9/h1-2H3
chave InChI
XURMLXHLZQXOFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)