Documentos Principais
755273
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorobenzylamine
95%
Sinônimo(s):
(2-Chloro-5-fluorophenyl)methanamine, 2-Chloro-5-fluorobenzenemethanamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7ClFN
Número CAS:
Peso molecular:
159.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.537
densidade
1.283 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
NCc1cc(F)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClFN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H,4,10H2
chave InChI
IGFBMQSUHFQVFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
108 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)