755168
Carbon nanotube, double-walled
<10% Metal Oxide(TGA)
Sinônimo(s):
NC-2100, DWNT, Double wall carbon nanotubes
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
diâmetro médio × C
3.5 nm × 1-10 μm , TEM
área da superfície
>500 m2/g , BET
Impurezas
<10% Metal Oxide (TGA)
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).