Documentos Principais
754765
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7IO2
Número CAS:
Peso molecular:
262.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
110-115 °C
grupo funcional
aldehyde
iodo
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(I)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
chave InChI
YHRFMOFYYPMQBE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)