Documentos Principais
754129
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
109-114 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1Nc2ccccc2NC1C
InChI
1S/C10H14N2/c1-7-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)11-7/h3-8,11-12H,1-2H3
chave InChI
JKMHQZSBOQTMRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)