753807
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 665 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite™
About This Item
Formulário
liquid
concentração
1 mg/mL in toluene
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
diâmetro
6 nm
p.e.
110-111 °C (lit.)
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
fluorescência
λem 665 nm
grupo funcional
oleic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.