Documentos Principais
753408
Sigma-Aldrich
5-Bromopyridine-2-acetic acid
97%
Sinônimo(s):
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrNO2
Número CAS:
Peso molecular:
216.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
125-130 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-1-2-6(9-4-5)3-7(10)11/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
chave InChI
ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)