Documentos Principais
753157
Sigma-Aldrich
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6F2N2
Número CAS:
Peso molecular:
144.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.449
densidade
1.215 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
CC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6F2N2/c1-6(7,8)5-4-9-2-3-10-5/h2-4H,1H3
chave InChI
OXKFWGSACYGCSY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
49.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)