Documentos Principais
751812
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-4-iodopyridine-3-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-4-iodo-nicotinic acid methyl ester, Methyl 2-chloro-iodonicotinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5ClINO2
Número CAS:
Peso molecular:
297.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
81-85 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C7H5ClINO2/c1-12-7(11)5-4(9)2-3-10-6(5)8/h2-3H,1H3
chave InChI
FXGPTKSMXUWJGO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)