Documentos Principais
751677
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoropyridine-4-trifluoroborate
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BF4KN
Peso molecular:
202.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
298-304 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].Fc1cc(ccn1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C5H3BF4N.K/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10;/h1-3H;/q-1;+1
chave InChI
ZUIGGHLOWPDGHC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)