Documentos Principais
751545
Sigma-Aldrich
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-boronic acid pinacol ester
95%
Sinônimo(s):
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16BN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
245.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
109-114 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ncnn3c2
InChI
1S/C12H16BN3O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-10-14-8-15-16(10)7-9/h5-8H,1-4H3
chave InChI
QXPSJGKDBGYOEX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)