Documentos Principais
751286
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4BrClN2
Número CAS:
Peso molecular:
207.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
148-153 °C
grupo funcional
bromo
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccnc(Cl)c1Br
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-4-3(8)1-2-9-5(4)7/h1-2H,(H2,8,9)
chave InChI
KTWAUKYSQFZIET-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)