Key Documents
751251
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-iodopyridine
96%
Sinônimo(s):
3-Iodo-4-aminopyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5IN2
Número CAS:
Peso molecular:
220.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
96-101 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccncc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
chave InChI
ZGOCEDVVZKFHSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3