Documentos Principais
751065
Sigma-Aldrich
Potassium 1,4-benzodioxane-6-trifluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7BF3KO2
Peso molecular:
242.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
295-301 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7BF3O2.K/c10-9(11,12)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-13-7;/h1-2,5H,3-4H2;/q-1;+1
chave InChI
FDUUAYPJFVFISM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)