Documentos Principais
750603
Sigma-Aldrich
3-(5-Bromothieno[3,2-b]thiophen-2-yl)-2-cyanoacrylic acid
97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Cyano-(5-bromothieno[3,2-b]thiophen-2-yl)-2-propenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H4BrNO2S2
Peso molecular:
314.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
pf
267-275 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(/C(C#N)=C/C(S1)=CC2=C1C=C(Br)S2)=O
InChI
1S/C10H4BrNO2S2/c11-9-3-8-7(16-9)2-6(15-8)1-5(4-12)10(13)14/h1-3H,(H,13,14)/b5-1+
chave InChI
HCSMOQZFARKOTQ-ORCRQEGFSA-N
Aplicação
This material can be used in the synthesis of Ruthenium-Free Dyes for Dye Sensitized Solar Cells similar to MK2 Dye (Aldrich Prod. No. 728705).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)