Documentos Principais
750212
Sigma-Aldrich
(3-Ammoniopropyl)diisopropylphosphonium bis(tetrafluoroborate)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H24B2F8NP
Peso molecular:
350.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
300-310 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.CC(C)[PH+](CCC[NH3+])C(C)C
InChI
1S/C9H22NP.2BF4/c1-8(2)11(9(3)4)7-5-6-10;2*2-1(3,4)5/h8-9H,5-7,10H2,1-4H3;;/q;2*-1/p+2
chave InChI
XOFTUYXVVIJLRD-UHFFFAOYSA-P
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)