Documentos Principais
749931
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8
≥97 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8, L-α-Amino-3-indolepropionic acid-13C11,15N2,α,β,β,2,4,5,6,7-d8
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C11D8H415N2O2
Peso molecular:
225.18
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥97 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
280-285 °C (dec) (lit.)
alteração de massa
M+21
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]1=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]([2H])[13C]2=[13C]1[13C]([13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O)=[13C]([2H])[15NH]2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D2,6+1D,7+1,8+1,9+1D,10+1,11+1,12+1,13+1
chave InChI
QIVBCDIJIAJPQS-CYBDOTFISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)