Documentos Principais
749346
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrClO3S
Número CAS:
Peso molecular:
285.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
83-88 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)8)13(9,10)11/h2-4H,1H3
chave InChI
LTVLATJRJIBHDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)