748811
Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
Sinônimo(s):
Heller-Sarpong Reagent, Allyl imidazolecarbamate, AllylImC, Imidazole-1-carboxylic acid 2-propen-1-yl ester, Sarpong reagent
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.494
densidade
1.146 g/mL at 25 °C
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOC(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-2-5-11-7(10)9-4-3-8-6-9/h2-4,6H,1,5H2
chave InChI
NEFLGCHXJFBCQP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Professor Heller's research focuses on mild acylation reactions using carbonylimidazole-derived reagents.