Documentos
748749
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodo-3-pyridinecarbonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-3-cyano-4-iodopyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2ClIN2
Número CAS:
Peso molecular:
264.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
142-147 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nccc(I)c1C#N
InChI
1S/C6H2ClIN2/c7-6-4(3-9)5(8)1-2-10-6/h1-2H
chave InChI
BQFOSZGLMPGGLY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3