748684
Phosgene solution
15 wt. % in toluene
Sinônimo(s):
Carbon oxychloride, Carbonyl chloride, Phosgen
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
15 wt. % in toluene
densidade
0.924 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4
chave InChI
YGYAWVDWMABLBF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- γ-(4-propargyloxybenzyl)-L-glutamic acid N-carboxyanhydride (POB-L-Glu-NCA)
- γ-(4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)-L-glutamate N-carboxyanhydride (DMNB-L-Glu-NCA)
- γ-(4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)-D-glutamate N-carboxyanhydride (DMNB-D-Glu-NCA)
- 2-nitrobenzyl(4-vinylphenyl)carbamate
- sulfonyl chlorides
- Fmoc (Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride)-taurylsulfonyl chloride
- O-benzyl-L-serine carboxyanhydrides
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup