Documentos
748668
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloropyridine-4-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9BCl2N2O4
Peso molecular:
302.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
solid
pf
292-294 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccnc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C10H9BCl2N2O4/c1-15-4-7(16)18-11(19-8(17)5-15)6-2-3-14-10(13)9(6)12/h2-3H,4-5H2,1H3
chave InChI
AKCTWCKWACJNIV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3