Documentos Principais
748625
Sigma-Aldrich
3-Bromofuran-2-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9BBrNO5
Peso molecular:
301.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
forma
solid
pf
137-143 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2occc2Br
InChI
1S/C9H9BBrNO5/c1-12-4-7(13)16-10(17-8(14)5-12)9-6(11)2-3-15-9/h2-3H,4-5H2,1H3
chave InChI
MPQMJRLYIKQZHI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)