Documentos Principais
748536
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-chlorobenzofuran-3-carboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
224.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
58-63 °C
grupo funcional
chloro
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1coc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C11H9ClO3/c1-2-14-11(13)9-6-15-10-4-3-7(12)5-8(9)10/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
CQHDKISUMTVOSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)