Documentos Principais
74814
Sigma-Aldrich
1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyltetrasiloxane
technical, ≥85% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H26O3Si4
Número CAS:
Peso molecular:
282.63
Beilstein:
1770063
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥85% (GC)
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
p.e.
169 °C (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)