Documentos Principais
748048
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4-tri-O-benzyl-6-O-trityl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H46O6
Número CAS:
Peso molecular:
706.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +14.0, c = 0.5% in chloroform
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@H]1[C@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@@H](OCC3=CC=CC=C3)[C@H](OCC4=CC=CC=C4)[C@@H](COC(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)O1
InChI
1S/C47H46O6/c1-48-46-45(51-34-38-24-12-4-13-25-38)44(50-33-37-22-10-3-11-23-37)43(49-32-36-20-8-2-9-21-36)42(53-46)35-52-47(39-26-14-5-15-27-39,40-28-16-6-17-29-40)41-30-18-7-19-31-41/h2-31,42-46H,32-35H2,1H3/t42-,43-,44+,45-,46+/m1/s1
chave InChI
AYWIUINDNNLVIG-PSKPMRIASA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)