Documentos Principais
74733
Sigma-Aldrich
2-Octadecanone
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Hexadecyl methyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO(CH2)15CH3
Número CAS:
Peso molecular:
268.48
Beilstein:
1708198
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (GC)
p.e.
145 °C/0.7 mmHg (lit.)
pf
50-54 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C18H36O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19/h3-17H2,1-2H3
chave InChI
PJLJQAWUAPNCJC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)