Documentos Principais
746940
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-3-benzoyl-4,6-di-O-benzylidene-2-deoxy-α-D-galactopyranose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H23NO7
Peso molecular:
413.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
213-218 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@H](NC(C)=O)[C@@H](OC(C2=CC=CC=C2)=O)[C@@H]3[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)O3)O1
InChI
1S/C22H23NO7/c1-13(24)23-17-19(29-20(25)14-8-4-2-5-9-14)18-16(28-21(17)26)12-27-22(30-18)15-10-6-3-7-11-15/h2-11,16-19,21-22,26H,12H2,1H3,(H,23,24)/t16-,17-,18+,19-,21+,22?/m1/s1
chave InChI
GFPZIAKCJILCRW-GASRUPELSA-N
Aplicação
Intermediate used in the preparation of TN-Ser/Thr
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)