Documentos
746045
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine
97%
Sinônimo(s):
4-Chloro-5,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine-2-amine, NSC 66053
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
157.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
217-222 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(Cl)N=C(N)N=C1C
InChI
1S/C6H8ClN3/c1-3-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h1-2H3,(H2,8,9,10)
chave InChI
RRMVDLLCVGZDMH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3