Documentos Principais
746029
Sigma-Aldrich
5-Fluoroindoline
97%
Sinônimo(s):
5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-indole, 5-Fluoro-2,3-dihydroindole
Selecione um tamanho
1 G
R$ 518,00
R$ 518,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 518,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8FN
Número CAS:
Peso molecular:
137.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 518,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n/D 1.556
densidade
1.171 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc2c(cc1)NCC2
InChI
1S/C8H8FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
chave InChI
NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
225.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
107.25 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)