Documentos Principais
745510
Sigma-Aldrich
4-Heptyl acetate
98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18O2
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(OC(C)=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-9(7-5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
JPXGPRBLTIYFQG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
68 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)