Documentos Principais
745316
Sigma-Aldrich
4-(Azidomethyl)benzonitrile solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Azido-4-cyanotoluene solution, 4-Cyanobenzyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N4
Número CAS:
Peso molecular:
158.16
Beilstein:
4978502
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
concentração
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
≤2.0% water
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N-]=[N+]=NCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6N4/c9-5-7-1-3-8(4-2-7)6-11-12-10/h1-4H,6H2
chave InChI
GWVIVHINAVAKKV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Microwave-assisted benzyne-click chemistry: preparation of 1H-benzo[d][1,2,3]triazoles
Ankatia, H. and Biehl, E.
Tetrahedron Letters, 50, 4677-4682 (2009)